Learn More
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 9119447 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 317.35 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |