Learn More
1-bromo-3-chlorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11447906
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11447906 500 g 500g
11437906 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11447906 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14026.36
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 108-37-2 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
1-Bromo-3-chlorobenzene undergoes bromine-magnesium exchange reactions with i-PrMgCl-LiCl in THF at 0°C and is strongly accelerated by electron-withdrawing substituents. It acts as test substrate to study the application of a new catalytic system for cyanation of various aryl halides using K4[Fe(CN)6] as cyanating source.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-3-chlorobenzène subit des réactions d’échange de bromine-magnésium avec l’i-PrMgCl-LiCl dans le THF à 0°C et il est fortement accéléré par des substituants d’enlèvement d’électrons. Il sert de substrat de test pour étudier l’application d’un nouveau système catalytique pour la cyanation de divers halogénures d’aryle à l’aide de K4[Fe(CN)6] comme source de cyanation.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-37-2
Formule moléculaire C6H4BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 191.45
Numéro MDL MFCD00000568
Clé InChI JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene
CID PubChem 7928
Nom IUPAC 1-bromo-3-chlorobenzène
SMILES ClC1=CC=CC(Br)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-chlorobenzene
Point de fusion -22°C
Densité 1.63
Quantité 500 g
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.577
Beilstein 1446353
Point d’ébullition 195°C to 196°C
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 191.46
Pourcentage de pureté 99%