Learn More
1-Bromo-3-chlorobenzène, TRC
Code produit 30347141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347141 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347141 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB682215100G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromochlorobenzene
CAS 108-37-2
Formule moléculaire C6 H4 Br Cl
Quantité 100 g
Synonyme 1-Chloro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-chlorobenzene, 3-Bromochlorobenzene, 3-Bromophenyl chloride, 3-Chloro-1-bromobenzene, 3-Chlorobromobenzene, 3-Chlorophenyl bromide, NSC 53548, m-Bromochlorobenzene, m-Bromochlorobenzene, m-Bromophenyl chloride, m-Chlorobromobenzene, m-Chlorophenyl bromide
Formule InChI InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
SMILES Clc1cccc(Br)c1
Nom IUPAC 1-bro-3-chlorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 191.45
Poids de la formule 189.9185