Learn More
1-Bromo-3-chlorobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromochlorobenzene |
| CAS | 108-37-2 |
| Formule moléculaire | C6 H4 Br Cl |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-Chloro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-chlorobenzene, 3-Bromochlorobenzene, 3-Bromophenyl chloride, 3-Chloro-1-bromobenzene, 3-Chlorobromobenzene, 3-Chlorophenyl bromide, NSC 53548, m-Bromochlorobenzene, m-Bromochlorobenzene, m-Bromophenyl chloride, m-Chlorobromobenzene, m-Chlorophenyl bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H |
| SMILES | Clc1cccc(Br)c1 |
| Nom IUPAC | 1-bro-3-chlorobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 191.45 |
| Poids de la formule | 189.9185 |