Learn More
1-bromo-3-chloropropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
100g
250g
5000g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484190 100 g 100g
11440223 250 g 250g
11494190 500 g 500g
11430223 1000 g -
11450223 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11484190 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11395.22
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 109-70-6 | C3H6BrCl | 157.435 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-3-chloropropane est utilisé dans la préparation active des ingrédients pharmaceutiques intermédiaires tels que le gemfibrozil et le reproterol. Il participe également à la préparation de maladies cardiovasculaires et de matériels analgésiques. Il est utilisé comme réactif de séparation de phase pour l’isolement de l’acide ribonucléique (ARN) en haute qualité. Il est considéré comme un remplacement du chloroforme dans les séparations d’acides nucléiques.
Solubilité
Miscible avec les alcools, le chloroforme et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs, les amines, les nitrides, les composés azo/diazo, les métaux alcalins et les époxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-70-6
Formule moléculaire C3H6BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 157.435
Numéro MDL MFCD00000998
Clé InChI MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
CID PubChem 8006
Nom IUPAC 1-bromo-3-chloropropane
SMILES C(CCl)CBr
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-chloropropane
Point de fusion -59°C
Densité 1.598
Point d’ébullition 142°C to 145°C
Point d’éclair >140°C (284°F)
Indice de réfraction 1.4855
Quantité 100 g
Numéro UN UN2688
Beilstein 605278
Informations sur la solubilité Miscible with alcohols,chlorofom and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 157.44
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-3-chloropropane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3-chloropropane