Learn More
1-bromo-3-chloropropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494190
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
100g
250g
5000g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11494190 500 g 500g
11484190 100 g 100g
11440223 250 g 250g
11430223 1000 g -
11450223 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11494190 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11395.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-70-6 | C3H6BrCl | 157.435 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-3-chloropropane est utilisé dans la préparation active des ingrédients pharmaceutiques intermédiaires tels que le gemfibrozil et le reproterol. Il participe également à la préparation de maladies cardiovasculaires et de matériels analgésiques. Il est utilisé comme réactif de séparation de phase pour l’isolement de l’acide ribonucléique (ARN) en haute qualité. Il est considéré comme un remplacement du chloroforme dans les séparations d’acides nucléiques.
Solubilité
Miscible avec les alcools, le chloroforme et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs, les amines, les nitrides, les composés azo/diazo, les métaux alcalins et les époxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-70-6
Formule moléculaire C3H6BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 157.435
Numéro MDL MFCD00000998
Clé InChI MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
CID PubChem 8006
Nom IUPAC 1-bromo-3-chloropropane
SMILES C(CCl)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-chloropropane
Point de fusion -59°C
Point d’ébullition 142°C to 145°C
Point d’éclair >140°C (284°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN2688
Beilstein 605278
Poids de la formule 157.44
Pourcentage de pureté 99%