Learn More
1-bromo-3-chloropropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11300506 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11300506 50 mL Flacon en verre 50mL
10439780 250 mL Flacon en verre 250mL
10162560 1 L Flacon en verre 1L
10646754 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11300506 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106860501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.75€
    18.65€ / 50mL
    Économisez 4.10€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-70-6 | C3H6BrCl | 157.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-70-6
Formule moléculaire C3H6BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 157.44
Numéro MDL MFCD00000998
Clé InChI MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
CID PubChem 8006
Nom IUPAC 1-bromo-3-chloropropane
SMILES C(CCl)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-chloropropane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -59.0°C
Densité 1.5900g/mL
Point d’ébullition 142.0°C to 145.0°C
Point d’éclair 81°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl(CH2)3Br
Indice de réfraction 1.4850 to 1.4870
Quantité 50 mL
Beilstein 01, 109
Gravité spécifique 1.59
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,ether and chloroform
Poids de la formule 157.44
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-3-chloropropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .