Learn More
1-Bromo-3-chloropropane, TRC
Code produit 18050650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18050650 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18050650 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68245010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-chloropropane
CAS 109-70-6
Formule moléculaire C3 H6 Br Cl
Quantité 10 g
Synonyme 1-Bromo-3-chloropropane, 1-Chloro-3-bromopropane, 3-Bromo-1-chloropropane, 3-Bromopropyl chloride, 3-Chloro-1-bromopropane, 3-Chloropropan-1-yl bromide, 3-Chloropropyl bromide, NSC 9183, Trimethylene bromide chloride, Trimethylene chlorobromide, ω-Chlorobromopropane
Formule InChI InChI=1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
SMILES ClCCCBr
Nom IUPAC 1-bromo-3-chloropropane
Poids moléculaire (g/mol) 157.44
Poids de la formule 155.9341