Learn More
1-bromo-3-éthylbenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10150892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10150892 1 g 1g
10283372 10 g 10g
10542083 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10150892 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00571DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 2725-82-8
Formule moléculaire C8H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 185.064
Numéro MDL MFCD00156128
Clé InChI ZRFJYAZQMFCUIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1-bromo-3-ethyl, 3-ethylbromobenzene, 1-bromo-3-ethyl-benzene, 3-bromoethyl benzene, 3ethylbromobenzene, m-bromoethylbenzene, 3-bromo-ethylbenzene, pubchem3771, 1bromo-3-ethylbenzene, 1-bromo-3-ethylbenze
CID PubChem 123170
Nom IUPAC 1-bromo-3-éthylbenzène
SMILES CCC1=CC(=CC=C1)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-ethylbenzene
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire CH3CH2C6H4Br
Quantité 1 g
Poids de la formule 185.06
Pourcentage de pureté 97%