Learn More
1-Bromo-3-éthylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494953 1 g 1g
11404963 5 g 5g
11414963 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494953 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12258.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2725-82-8 | C8H9Br | 185.064 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2725-82-8
Formule moléculaire C8H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 185.064
Numéro MDL MFCD00156128
Clé InChI ZRFJYAZQMFCUIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1-bromo-3-ethyl, 3-ethylbromobenzene, 1-bromo-3-ethyl-benzene, 3-bromoethyl benzene, 3ethylbromobenzene, m-bromoethylbenzene, 3-bromo-ethylbenzene, pubchem3771, 1bromo-3-ethylbenzene, 1-bromo-3-ethylbenze
CID PubChem 123170
Nom IUPAC 1-bromo-3-éthylbenzène
SMILES CCC1=CC(=CC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-ethylbenzene
Densité 1.3493
Point d’ébullition 76°C to 78°C (10 mmHg)
Quantité 1 g
Poids de la formule 185.06
Pourcentage de pureté 98%