Learn More
1-Bromo-3-éthylbenzène, TRC
Code produit 30339400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339400 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339400 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68584025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-ethylbenzene
CAS 2725-82-8
Formule moléculaire C8H9Br
Quantité 25 g
Synonyme (3-Ethylphenyl)bromide, 3-Bromo-1-ethylbenzene, 3-Ethylbromobenzene, m-Bromoethylbenzene, m-Ethylbromobenzene
Formule InChI InChI=1S/C8H9Br/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCc1cccc(Br)c1
Nom IUPAC 1-bro-3-éthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 185.06
Poids de la formule 183.9888