Learn More
1-Bromo-3-éthylbenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-3-ethylbenzene |
| CAS | 2725-82-8 |
| Formule moléculaire | C8H9Br |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | (3-Ethylphenyl)bromide, 3-Bromo-1-ethylbenzene, 3-Ethylbromobenzene, m-Bromoethylbenzene, m-Ethylbromobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9Br/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cccc(Br)c1 |
| Nom IUPAC | 1-bro-3-éthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.06 |
| Poids de la formule | 183.9888 |