Learn More
1-bromo-3-fluorobenzène, 99 %
Code produit 11399206
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
10g
250g
25g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11399206 10 g 10g
11464190 25 g 25g
11409842 50 g 50g
11474190 100 g 100g
11419842 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11399206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10858.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 1073-06-9 | C6H4BrF | 175 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073-06-9
Formule moléculaire C6H4BrF
Numéro MDL MFCD00000326
Clé InChI QDFKKJYEIFBEFC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromofluorobenzene, m-bromofluorobenzene, m-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro, 3-bromfluorbenzen, 3-fluorobromobenzene, m-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-3-bromobenzene, 3-fluoro bromobenzene, benzene, 1-fluoro-3-bromo
CID PubChem 14082
Nom IUPAC 1-bromo-3-fluorobenzène
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-fluorobenzene
Point de fusion -8°C
Densité 1.594
Point d’ébullition 148°C to 150°C
Point d’éclair 46°C
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.5275
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1853969
SMILES FC1=CC=CC(Br)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 175.00
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement