Learn More
1-bromo-3-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484147 100 g 100g
11474147 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19596.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 591-18-4 | C6H4BrI | 282.91 g/mol
1-Bromo-3-iodobenzene is used in the preparation of 3'-bromo-2,3,4,5,6-pentaethyl-biphenyl by reacting with hex-3-yne. It is also used to prepare 1-(3'-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene and 1-(3'-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-ene. Further, it is involved in the preparation of oxygen-tethered 1,6-enynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-3-iodobenzène est utilisé dans la préparation de 3′-bromo-2,3,4,5,6-pentaéthyl-biphényl en réagissant avec l’hex-3-yne. Il est également utilisé pour préparer le 1-(3′-bromophényl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadécafluorodéc-1-ène et le 1-(3′-bromophényl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooct-1-ène. De plus, il est impliqué dans la préparation des 1,6-énynes oxygénées.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les acides forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-18-4
Formule moléculaire C6H4BrI
Poids moléculaire (g/mol) 282.91
Numéro MDL MFCD00001043
Clé InChI CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-3-iodo, m-bromoiodobenzene, 1-bromo-3-iodo-benzene, 3-bromo-1-iodobenzene, attercop-chm at127411, m-bromjodbenzol, 3-iodobromobenzene, 3-bromo iodobenzene
CID PubChem 11561
Nom IUPAC 1-bromo-3-iodobenzène
SMILES BrC1=CC=CC(I)=C1
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-iodobenzene
Point de fusion -9°C
Densité 2.219
Point d’ébullition 252°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.662
Quantité 100 g
Beilstein 1854384
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 282.91
Pourcentage de pureté 98%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.