Learn More
1-bromo-3-iodobenzène, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10536061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10536061 10 mL Flacon en verre 10mL
10084623 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10536061 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 249420100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 591-18-4 | C6H4BrI | 282.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-18-4
Formule moléculaire C6H4BrI
Poids moléculaire (g/mol) 282.91
Numéro MDL MFCD00001043
Clé InChI CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-3-iodo, m-bromoiodobenzene, 1-bromo-3-iodo-benzene, 3-bromo-1-iodobenzene, attercop-chm at127411, m-bromjodbenzol, 3-iodobromobenzene, 3-bromo iodobenzene
CID PubChem 11561
Nom IUPAC 1-bromo-3-iodobenzène
SMILES BrC1=CC=CC(I)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-iodobenzene
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -9.3°C
Densité 2.2100g/mL
Point d’ébullition 120.0°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4I
Indice de réfraction 1.6590 to 1.6615
Quantité 10 mL
Beilstein 05, 223
Gravité spécifique 2.21
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 282.89
Pourcentage de pureté 98+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-3-iodobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.