Learn More
1-Bromo-3-iodobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-3-iodobenzene |
| CAS | 591-18-4 |
| Formule moléculaire | C6H4BrI |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4BrI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H |
| SMILES | Brc1cccc(I)c1 |
| Nom IUPAC | 1-brmo-3-iodobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.9 |
| Poids de la formule | 281.8541 |