Learn More
1-Bromo-3-méthyl-2-butanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-3-methyl-2-butanol |
| CAS | 1438-12-6 |
| Formule moléculaire | C5H11BrO |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11BrO/c1-4(2)5(7)3-6/h4-5,7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)C(O)CBr |
| Nom IUPAC | 1-bro-3-méthylbutan-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.04 |
| Poids de la formule | 165.9993 |