Learn More
1-bromo-3-méthyl-2-butène, 90+ %, stab. à l’argent, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455383 250 g 250g
11435383 10 g 10g
11445383 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455383 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13388.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 870-63-3 | C5H9Br | 149.031 g/mol
1-Bromo-3-methyl-2-butene is considered as a source of 3,3-dimethylallyl group and used in the preparation of natural products. It is also employed in the synthesis of base-modified pyrimidine nucleosides. Further, it is used in the preparation of (±)-eldanolide, 1-(3,3-dimethylallyl)-L-tryptophan and (±)-fumagillin, an antibiotic isolated from Aspergillus fumigattus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-3-méthyl-2-butène est considéré comme une source de groupe 3,3-diméthylallyle et utilisé dans la préparation de produits naturels. Il est également utilisé dans la synthèse de nucléotides pyrimidiques modifiés à la base. De plus, il est utilisé dans la préparation de (±)-eldanolide, 1-(3,3-diméthylallyl)-L-tryptophane et (±)-fumarilline, un antibiotique isolé de l’Aspergillus fumigatus.
Solubilité
Non miscible à l’eau
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 870-63-3
Formule moléculaire C5H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 149.031
Numéro MDL MFCD00000242
Clé InChI LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide
CID PubChem 70092
Nom IUPAC 1-bromo-3-méthylbut-2-ène
SMILES CC(=CCBr)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Note relative au nom stabilized with silver
Densité 1.281
Point d’ébullition 135°C
Point d’éclair 32°C (90°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4895
Quantité 250 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 1420778
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water
Poids de la formule 149.03
Pourcentage de pureté ≥90%