Learn More
1-Bromo-3-méthyl-2-butène (90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-3-methyl-2-butene |
| CAS | 870-63-3 |
| Formule moléculaire | C5H9Br |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 3,3-Dimethallyl bromide, 3,3-Dimethylallyl bromide, 3-Methyl-1-bromo-2-butene, 3-Methyl-2-buten-1-yl bromide, 3-Methyl-2-butenyl bromide, 3-Methylcrotyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene, Dimethylallyl bromide, Isoprene hydrobromide, Isoprenyl bromide, Prenyl bromide, γ,γ-Dimethylallyl bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=CCBr)C |
| Nom IUPAC | 1-bro-3-méthylbut-2-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 149.03 |
| Poids de la formule | 147.9888 |