Learn More
1-Bromo-3-méthyl-2-butène (90%), TRC
Code produit 30330099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330099 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330099 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6860651G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-methyl-2-butene
CAS 870-63-3
Formule moléculaire C5H9Br
Quantité 1 g
Synonyme 3,3-Dimethallyl bromide, 3,3-Dimethylallyl bromide, 3-Methyl-1-bromo-2-butene, 3-Methyl-2-buten-1-yl bromide, 3-Methyl-2-butenyl bromide, 3-Methylcrotyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene, Dimethylallyl bromide, Isoprene hydrobromide, Isoprenyl bromide, Prenyl bromide, γ,γ-Dimethylallyl bromide
Formule InChI InChI=1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
SMILES CC(=CCBr)C
Nom IUPAC 1-bro-3-méthylbut-2-ène
Poids moléculaire (g/mol) 149.03
Poids de la formule 147.9888
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.