Learn More
1-bromo-3-méthyl-2-butène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15254704 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15254704 50 g -
10105850 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15254704 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 307410500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 870-63-3 | C5H9Br | 149.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 870-63-3
Formule moléculaire C5H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 149.04
Numéro MDL MFCD00000242
Clé InChI LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide
CID PubChem 70092
Nom IUPAC 1-bromo-3-méthylbut-2-ène
SMILES CC(=CCBr)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune ou marron
Densité 1.2700g/mL
Point d’ébullition 82.0°C to 83.0°C (150.0 mmHg)
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (ex Br) (Argentometry)
Formule linéaire BrCH2CH=C(CH3)2
Indice de réfraction 1.4890 to 1.4910
Quantité 50 g
Numéro UN 2924
Gravité spécifique 1.27
Stabilisateur silver wool
Poids de la formule 149.04
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3-methyl-2-butene