Learn More
1-bromo-3-méthylbutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11441828
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11441828
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14492.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107-82-4 | C5H11Br | 151.05 g/mol
1-Bromo-3-methylbutane was used in the synthesis of 1-(3-methylbutyl)pyrrole and in the production of pentyl peroxy radical by direct photolysis production method. It was also used as extraction solvent for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples using liquid-liquid microextraction combined with gas chromatography-mass spectrometry. It is also used as an alkyl halide and organic synthesis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-3-méthylbutane a été utilisé dans la synthèse du 1-(3-méthylbutyl)pyrrole et dans la production du radical pentyl peroxy par la méthode de production directe de photolyse. Il a également été utilisé comme solvant d’extraction pour la détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans des échantillons d’eau à l’aide d’une microextraction liquide-liquide combinée à la chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse. Il est également utilisé comme réactif de synthèse organique et d’halogénure d’alkyle.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-82-4
Formule moléculaire C5H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 151.05
Numéro MDL MFCD00000253
Clé InChI YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoamyl bromide, isopentyl bromide, butane, 1-bromo-3-methyl, 3-methylbutyl bromide, 4-bromo-2-methylbutane, isobutylmethyl bromide, isopentylbromide, 1-bromo-3-methyl-butane, iso-pentyl bromide, unii-czm50594qa
CID PubChem 7891
Nom IUPAC 1-bromo-3-methylbutane
SMILES CC(C)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-methylbutane
Point de fusion -112°C
Densité 1.208
Point d’ébullition 120°C to 121°C
Point d’éclair 22°C (71°F)
Indice de réfraction 1.4409
Quantité 250 g
Numéro UN UN2341
Beilstein 773652
Merck Index 14,5114
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 151.05
Pourcentage de pureté 98%