Learn More
1-bromo-3-méthylbutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Bromo-3-methylbutane was used in the synthesis of 1-(3-methylbutyl)pyrrole and in the production of pentyl peroxy radical by direct photolysis production method. It was also used as extraction solvent for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples using liquid-liquid microextraction combined with gas chromatography-mass spectrometry. It is also used as an alkyl halide and organic synthesis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-bromo-3-méthylbutane a été utilisé dans la synthèse du 1-(3-méthylbutyl)pyrrole et dans la production du radical pentyl peroxy par la méthode de production directe de photolyse. Il a également été utilisé comme solvant d’extraction pour la détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans des échantillons d’eau à l’aide d’une microextraction liquide-liquide combinée à la chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse. Il est également utilisé comme réactif de synthèse organique et d’halogénure d’alkyle.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-3-methylbutane |
| Point de fusion | -112°C |
| Densité | 1.208 |
| Point d’ébullition | 120°C to 121°C |
| Point d’éclair | 22°C (71°F) |
| Indice de réfraction | 1.4409 |
| Quantité | 5000 g |
| Numéro UN | UN2341 |
| Beilstein | 773652 |
| Merck Index | 14,5114 |
| Afficher plus |