Learn More
1-bromo-3-nitrobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10571601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10571601 25 g Flacon en plastique 25g
10163020 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10571601 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160390250
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 585-79-5 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 585-79-5
Formule moléculaire C6H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 202.01
Numéro MDL MFCD00024298
Clé InChI FWIROFMBWVMWLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromonitrobenzene, m-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-3-nitro, 3-nitrobromobenzene, m-nitrobromobenzene, 1-bromo-3-nitro-benzene, 3-bromo-1-nitrobenzene, ccris 3114, meta-bromonitrobenzene, bromonitrobenzene-3
CID PubChem 11457
Nom IUPAC 1-bromo-3-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-nitrobenzene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 51°C to 54°C
Couleur Jaune à marron
Densité 1.7040g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire BrC6H4NO2
Quantité 25 g
Beilstein 05, 248
Poids de la formule 202.01
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-3-nitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.