Learn More
1-bromo-3-phénoxybenzène, Thermo Scientific™
Code produit 11336136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11336136 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11336136 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00156DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-phenoxybenzene
CAS 6876-00-2
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H9BrO
Numéro MDL MFCD00474520
Quantité 1 g
Synonyme 3-phenoxybromobenzene, 3-bromodiphenyl ether, benzene, 1-bromo-3-phenoxy, benzene,1-bromo-3-phenoxy, m-bromodiphenyl ether, 3-phenoxyphenyl bromide, 1-phenoxy-3-bromobenzene, 3-bromo-1-phenoxybenzene, acmc-209o4k, 1-bromo-3-phenoxy-benzene
Clé InChI AHDAKFFMKLQPTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Nom IUPAC 1-bromo-3-phénoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 249.11
CID PubChem 96165
Poids de la formule 249.11
Pourcentage de pureté 97%