Learn More
1-bromo-3-phénoxypropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11333186 25 g 25g
11343186 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11333186 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12494.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 588-63-6 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 588-63-6
Formule moléculaire C9H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 215.09
Numéro MDL MFCD00000256
Clé InChI NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromopropoxy benzene, 3-phenoxypropyl bromide, benzene, 3-bromopropoxy, 3-bromopropyl phenyl ether, 1-bromo-3-phenoxypropane, ether, 3-bromopropyl phenyl, gamma-phenoxypropyl bromide, phenoxypropyl bromide, 3-bromo-1-phenoxypropane, .gamma.-phenoxypropyl bromide
CID PubChem 68522
Nom IUPAC 3-bromopropoxybenzène
SMILES BrCCCOC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-phenoxypropane
Point de fusion 10°C to 11°C
Densité 1.365
Point d’ébullition 130°C to 134°C (14 mmHg)
Point d’éclair 96°C (204°F)
Indice de réfraction 1.546
Quantité 25 g
Beilstein 508978
Poids de la formule 215.1
Pourcentage de pureté 98%