Learn More
1-bromo-3-phénylpropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10685712 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10685712 5 mL Flacon en verre -
10122280 100 mL Flacon en verre 100mL
10488820 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10685712 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107290050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 637-59-2 | C9H11Br | 199.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-59-2
Formule moléculaire C9H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 199.09
Numéro MDL MFCD00000257
Clé InChI XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
CID PubChem 12503
Nom IUPAC 3-bromopropylbenzène
SMILES BrCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-phenylpropane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3100g/mL
Point d’ébullition 219.0°C to 220.0°C
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5(CH2)3Br
Indice de réfraction 1.5450 to 1.5470
Quantité 5 mL
Beilstein 05, 391
Gravité spécifique 1.31
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 199.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-3-phenylpropane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.