Learn More
1-bromo-3-phenylpropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497956 2500 g 2500g
11477956 100 g 100g
11487956 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14050.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 637-59-2 | C9H11Br | 199.09 g/mol
1-Bromo-3-phenylpropane is used in the synthesis of MraY natural inhibitors as antibacterial agents. Also used in the preparation of quinolinone derivatives as potent and selective MAO-B inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-3-phénylpropane est utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs naturels de MraY comme agents antibactériens. Également utilisé dans la préparation de dérivés de quinolinone comme inhibiteurs MAO-B puissants et sélectifs.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement). Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-59-2
Formule moléculaire C9H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 199.09
Numéro MDL MFCD00000257
Clé InChI XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
CID PubChem 12503
Nom IUPAC 3-bromopropylbenzène
SMILES BrCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-phenylpropane
Densité 1.308
Point d’ébullition 219°C to 220°C
Point d’éclair 101°C (213°F)
Indice de réfraction 1.546
Quantité 2500 g
Beilstein 2205527
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly). Soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 199.09
Pourcentage de pureté 98%