Learn More
1-Bromo-3-phénylpropane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-3-phenylpropane |
| CAS | 637-59-2 |
| Formule moléculaire | C9H11Br |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (3-Bromopropyl)benzene, (gamma-Bromopropyl)benzene, 1-Bromo-3-phenylpropane, 1-Phenyl-3-bromopropane, 3-Bromo-1-phenylpropane, 3-Phenyl-1-bromopropane, 3-Phenylpropyl Bromide, NSC 133438 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2 |
| SMILES | BrCCCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 3-bromopropylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 199.09 |
| Poids de la formule | 198.0044 |