Learn More
1-Bromo-3-(trifluorométhyl)benzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene |
| CAS | 401-78-5 |
| Formule moléculaire | C7H4BrF3 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-4-trifluoromethylbenzene, 3-(Trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 3-(Trifluoromethyl)bromobenzene, 3-(Trifluoromethyl)phenyl bromide, 3-Bromo-1-trifluoromethylbenzene, 3-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3-Bromobenzotrifluoride, 3-Bromobenzyltrifluoride, 3-Bromotrifluoromethylbenzene, NSC 9468, m-(Trifluoromethyl)bromobenzene, m-(Trifluoromethyl)phenyl bromide, m-Bromo(trifluoromethyl)benzene, m-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, m-Bromobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc(Br)c1 |
| Nom IUPAC | 1-bro-3-(trifluorométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 225.01 |
| Poids de la formule | 223.9448 |