Learn More
1-Bromo-4-(2-bromoéthyl)benzène, TRC
Code produit 30336804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336804 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336804 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB680753250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene
CAS 1746-28-7
Formule moléculaire C8H8Br2
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H8Br2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
SMILES BrCCc1ccc(Br)cc1
Nom IUPAC 1-bro-4-(2-bromoéthyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 263.96
Poids de la formule 261.8993