Learn More
1-bromo-4,4,4-trifluorobutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388315 5 g 5g
11378315 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388315 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10237.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 406-81-5 | C4H6BrF3 | 190.99 g/mol
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-4,4,4-trifluorobutane sert d’intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 406-81-5
Formule moléculaire C4H6BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 190.99
Numéro MDL MFCD00066335
Clé InChI DBCAQXHNJOFNGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4,4,4-trifluorobutane, 4,4,4-trifluoro-1-bromobutane, 4,4,4-trifluorobutyl bromide, acmc-1ctt1, 4,4,4-trifluorobutylbromide, 1,1,1-trifluoro-4-bromobutane, 1-bromo 4,4,4-trifluoro butane, 4-bromo-1,1,1-trifluoro-butane, #, butane,4-bromo-1,1,1-trifluoro
CID PubChem 521006
Nom IUPAC 4-bromo-1,1,1-trifluorobutane
SMILES FC(F)(F)CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane
Densité 1.555
Point d’ébullition 103°C to 105°C
Indice de réfraction 1.382
Quantité 5 g
Beilstein 1736058
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 191
Pourcentage de pureté 98%