Learn More
1-bromo-4-butylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10682752 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10682752 10 g Flacon en verre 10g
10400283 50 g Flacon en verre 50g
10239413 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10682752 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 320440100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 41492-05-1 | C10H13Br | 213.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41492-05-1
Formule moléculaire C10H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 213.12
Numéro MDL MFCD00040934
Clé InChI BRGVKVZXDWGJBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4-n-butylbenzene, 4-bromo-n-butylbenzene, 4-n-butylbromobenzene, 1-4-bromophenyl butane, benzene, 1-bromo-4-butyl, 4-butyl bromobenzene, 4-butyl-bromobenzene, 4-1-butylbromobenzene, 4-butyl phenylbromide, pubchem15109
CID PubChem 521059
Nom IUPAC 1-bromo-4-butylbenzène
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-butylbenzene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2000g/mL
Point d’éclair 108°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.5300 to 1.533
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.2
Poids de la formule 213.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide