Learn More
1-bromo-4-chloro-2-fluorobenzène98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434137 25 g 25g
11424137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19570.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1996-29-8 | C6H3BrClF | 209.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1996-29-8
Formule moléculaire C6H3BrClF
Poids moléculaire (g/mol) 209.44
Numéro MDL MFCD00079708
Clé InChI FPNVMCMDWZNTEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-fluorobromobenzene, 2-fluoro-4-chlorobromobenzene, 2-bromo-5-chlorofluorobenzene, 1-bromo-4-chloro-2-fluoro-benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-chlorobenzene, 2-bromo-5-chloro-1-fluorobenzene, benzene, 1-bromo-4-chloro-2-fluoro, pubchem3209, acmc-1bovk, 2-bromo-5-chlorofluorbenzene
CID PubChem 137275
Nom IUPAC 1-bromo-4-chloro-2-fluorobenzène
SMILES FC1=CC(Cl)=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene
Densité 1.678
Point d’ébullition 70°C to 72°C (11 mmHg)
Point d’éclair 92°C (197°F)
Indice de réfraction 1.554
Quantité 25 g
Beilstein 2081083
Poids de la formule 209.45
Pourcentage de pureté 98%