Learn More
1-bromo-4-chlorobenzène, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11379409 100 g 100g
11440143 250 g 250g
11430143 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11379409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12160.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 106-39-8 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
1-Bromo-4-chlorobenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-4-chlorobenzène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 0,045 g/l.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-39-8
Formule moléculaire C6H4BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 191.45
Numéro MDL MFCD00000600
Clé InChI NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene
CID PubChem 7806
Nom IUPAC 1-bromo-4-chlorobenzène
SMILES ClC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-chlorobenzene
Point de fusion 63°C to 67°C
Densité 1.651
Quantité 100 g
Odeur Aromatic
Numéro UN UN2811
Beilstein 1099014
Point d’ébullition 196°C
Informations sur la solubilité Soluble in water 0.045g/L.
Poids de la formule 191.46
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-4-chlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-4-chlorobenzene