Learn More
1-bromo-4-chlorobenzène, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440143 250 g 250g
11379409 100 g 100g
11430143 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440143 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12160.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-39-8 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
1-Bromo-4-chlorobenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-4-chlorobenzène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 0,045 g/l.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-39-8
Formule moléculaire C6H4BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 191.45
Numéro MDL MFCD00000600
Clé InChI NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene
CID PubChem 7806
Nom IUPAC 1-bromo-4-chlorobenzene
SMILES ClC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-chlorobenzene
Point de fusion 63°C to 67°C
Quantité 250 g
Odeur Aromatic
Numéro UN UN2811
Beilstein 1099014
Point d’ébullition 196°C
Poids de la formule 191.46
Pourcentage de pureté ≥98%