Learn More
1-bromo-4-chlorobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10607252 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10607252 25 g Flacon en verre 25g
10152560 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10607252 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106840250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6940-78-9 | C4H8BrCl | 171.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6940-78-9
Formule moléculaire C4H8BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 171.46
Numéro MDL MFCD00001010
Clé InChI NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butane, 1-bromo-4-chloro, tetramethylene chlorobromide, 4-bromo-1-chlorobutane, 1-chloro-4-bromobutane, 4-bromobutyl chloride, 4-chlorobutyl bromide, 1-brom-4-chlorbutan, 4-chlorobromobutane, bromo 4 chlorobutane, bromo-4-chlorobutane
CID PubChem 81364
Nom IUPAC 1-bromo-4-chlorobutane
SMILES C(CCBr)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-chlorobutane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.4800g/mL
Point d’ébullition 80.0°C to 82.0°C (30.0 mmHg)
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl(CH2)4Br
Indice de réfraction 1.4865 to 1.4885
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.48
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with organic solvents,soluble in ethanol,ethylether,slightly soluble in carbontetrachloride
Poids de la formule 171.46
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-4-chlorobutane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.