Learn More
1-bromo-4-chlorobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440233 100 g 100g
11430233 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440233 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11399.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6940-78-9 | C4H8BrCl | 171.462 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6940-78-9
Formule moléculaire C4H8BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 171.462
Numéro MDL MFCD00001010
Clé InChI NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butane, 1-bromo-4-chloro, tetramethylene chlorobromide, 4-bromo-1-chlorobutane, 1-chloro-4-bromobutane, 4-bromobutyl chloride, 4-chlorobutyl bromide, 1-brom-4-chlorbutan, 4-chlorobromobutane, bromo 4 chlorobutane, bromo-4-chlorobutane
CID PubChem 81364
Nom IUPAC 1-bromo-4-chlorobutane
SMILES C(CCBr)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-chlorobutane
Densité 1.489
Point d’ébullition 175°C to 176°C
Point d’éclair 60°C (140°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.4875
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1098275
Poids de la formule 171.47
Pourcentage de pureté 99%