Learn More
1-Bromo-4-chlorobutane, TRC
Code produit 30337050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337050 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337050 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6826501G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-chlorobutane
CAS 6940-78-9
Formule moléculaire C4H8BrCl
Quantité 1 g
Synonyme 1-Chloro-4-bromobutane, 4-Bromo-1-chlorobutane, 4-Bromobutyl Chloride, 4-Chloro-1-bromobutane, 4-Chlorobutyl Bromide, NSC 60193, Tetramethylenechlorobromide
Formule InChI InChI=1S/C4H8BrCl/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
SMILES BrCCCCCl
Nom IUPAC 1-bromo-4-chlorobutane
Poids moléculaire (g/mol) 171.46