Learn More
1-Bromo-4-(difluorométhoxy)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395289
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11395289 5 g 5g
11385289 1 g -
11305299 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11395289 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20106.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5905-69-1 | C7H5BrF2O | 223.017 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5905-69-1
Formule moléculaire C7H5BrF2O
Poids moléculaire (g/mol) 223.017
Numéro MDL MFCD00221465
Clé InChI ORIYZUFTROJBQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4-difluoromethoxy benzene, 4-difluoromethoxy bromobenzene, p-difluoromethoxybromobenzene, 1-difluoromethoxy-4-bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-difluoromethoxy, l-bromo-4-difluoromethoxy benzene, pubchem4309, acmc-209m9x, p-difluoro-methoxybromobenzene, ksc495s1h
CID PubChem 2737007
Nom IUPAC 1-Bromo-4-(difluorométhoxy)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1OC(F)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
Densité 1.631
Point d’ébullition 96°C to 98°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.501
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2521410
Poids de la formule 223.02
Pourcentage de pureté 97%