Learn More
1-Bromo-4-éthoxy-3-(trifluorométhyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15416877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416877 5 g 5g
15406877 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33973.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 914635-58-8
Formule moléculaire C9H8BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 269.061
Numéro MDL MFCD08059521
Clé InChI BGDWEDIMCBCUDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1-ethoxy-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2-trifluoromethyl phenetole, 1-bromo-4-ethoxy-3-trifluoromethyl benzene, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl bromobenzene
CID PubChem 44717398
Nom IUPAC 4-bromo-1-éthoxy-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzene
Quantité 5 g
Poids de la formule 269.06
Pourcentage de pureté 97%