Learn More
1-Bromo-4-(éthylthio)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343207 100 g 100g
11323207 5 g 5g
11333207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11343207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13718.22
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 30506-30-0 | C8H9BrS | 217.124 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30506-30-0
Formule moléculaire C8H9BrS
Poids moléculaire (g/mol) 217.124
Numéro MDL MFCD01318109
Clé InChI CTFHVAKXUMMGOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4-ethylthio benzene, 1-bromo-4-ethylsulfanyl benzene, 4-bromophenyl ethyl sulfane, benzene,1-bromo-4-ethylthio, acmc-1ae1n, 1-bromo-4-ethylthiobenzene, 4-bromo-1-ethylthiobenzene, ethyl 4-bromophenyl sulfide, 1-bromo-4-ethylthio-benzene, 1-bromo-4-ethylsulfanyl-benzene
CID PubChem 7006650
Nom IUPAC 1-bromo-4-éthylsulfanylbenzène
SMILES CCSC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-(ethylthio)benzene
Point d’ébullition 109°C to 111°C (2 mmHg)
Indice de réfraction 1.6069
Quantité 100 g
Beilstein 2354970
Poids de la formule 217.13
Pourcentage de pureté 97%