Learn More
1-bromo-4-éthynylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11364272 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
11364272 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11364272 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 442790010
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-ethynylbenzene
CAS 766-96-1
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 64°C to 65°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 71°C to 72°C (3.0 Torr)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H5Br
Quantité 1 g
Synonyme 4-bromophenylacetylene, benzene, 1-bromo-4-ethynyl, 1-bromo-4-ethynyl-benzene, 4-bromophenyl acetylene, 4'-bromophenyl acetylene, 4'-bromophenylacetylene, p-bromophenylacetylene, p-bromophenyl acetylene, 4-bromphenyl acetylene, 4-bromo-1-ethynylbenzene
Clé InChI LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)Br
Nom IUPAC 1-bromo-4-éthynylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 181.03
CID PubChem 136603
Poids de la formule 181.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou solide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-4-ethynylbenzene
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.