Learn More
1-Bromo-4-fluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494723 100 g 100g
11404733 500 g 500g
11414733 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494723 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11630.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.20€
    37.65€ / 100g
    Économisez 4.55€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 460-00-4 | C6H4BrF | 175.00 g/mol
1-Bromo-4-fluorobenzene is used as an intermediate in the synthesis of atypical antipsychotic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-Bromo-4-fluorobenzène est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse d’agents antipsychotiques atypiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,14 g/L).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 460-00-4
Formule moléculaire C6H4BrF
Poids moléculaire (g/mol) 175.00
Numéro MDL MFCD00000342
Clé InChI AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromofluorobenzene, p-bromofluorobenzene, p-fluorobromobenzene, 4-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-4-fluoro, 4-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-4-bromobenzene, 4-fluoro-1-bromobenzene, p-fluorophenyl bromide, bromo fluorobenzene
CID PubChem 9993
Nom IUPAC 1-bromo-4-fluorobenzène
SMILES FC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-fluorobenzene
Point de fusion -16°C
Densité 1.604
Point d’ébullition 151°C to 153°C
Point d’éclair 60°C (140°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.527
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 774102
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.14g/L).
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-4-fluorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-4-fluorobenzene