Learn More
1-bromo-4-fluorobutane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441469 25 g 25g
15421469 1 g 1g
15431469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15441469 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64317.14
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 462-72-6 | C4H8BrF | 155.01 g/mol
1-Bromo-4-fluorobutane may be employed for the synthesis of fluoroalkyl[2,5-dimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]alkylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-bromo-4-fluorobutane peut être utilisé pour la synthèse de fluoroalkyl[2,5-diméthyl-7-(2,4,6-triméthylphényl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]alkylamines.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau à 25°C 0,48 g/l.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 462-72-6
Formule moléculaire C4H8BrF
Poids moléculaire (g/mol) 155.01
Numéro MDL MFCD00209551
Clé InChI WMCUHRDQSHQNRW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10022
Nom IUPAC 1-bromo-4-fluorobutane
SMILES C(CCBr)CF
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-fluorobutane
Couleur Incolore
Densité 1.444 g/mL
Point d’ébullition 134°C to 135°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Formule linéaire FCH2CH2CH2CH2Br
Indice de réfraction 1.439
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1731414
Synonyme 4-fluorobutyl bromide, butane, 1-bromo-4-fluoro, butane,1-bromo-4-fluoro, fluorobutyl bromide, acmc-20aoww, 4-bromo-1-fluorobutane, 1-bromo-4-fluoro-butane, 4-01-00-00263 beilstein handbook reference, 1-bromo-4-fluorobutane, 1-bromo-4-fluoro-butan;4-fluoro-1-bromobutane
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water at 25°C 0.48g/L.
Poids de la formule 155.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide