Learn More
1-Bromo-4-fluoronaphthalene, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30966680
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30966680 500 g
30966150 1 g
30949403 5 g
30956530 25 g
30965028 10 g
30961463 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30966680 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12498500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-fluoronaphthalene
CAS 341-41-3
Formule moléculaire C10H6BrF
Numéro MDL MFCD00051473
Quantité 500 g
SMILES FC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 225.06
Pourcentage de pureté 95%