Learn More
1-bromo-4-fluoronaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444190 1 g 1g
11448766 5 g 5g
11458766 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444190 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16934.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 341-41-3 | C10H6BrF | 225.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 341-41-3
Formule moléculaire C10H6BrF
Poids moléculaire (g/mol) 225.06
Numéro MDL MFCD00051473
Clé InChI VAUJZKBFENPOCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1-fluoronaphthalene, 1-fluoro-4-bromonaphthalene, naphthalene, 1-bromo-4-fluoro, acmc-1cnye, 1-bromo 4-fluoronaphthalene, 1-bromo-4-fluoro naphthalene, 1-bromo-4-fluoro-naphthalene, ksc493c4t, 1-bromo-4-fluoronaphthalene
CID PubChem 67647
Nom IUPAC 1-bromo-4-fluoronaphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Point de fusion 33°C to 37°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Beilstein 2085804
Poids de la formule 225.06
Pourcentage de pureté 98%