Learn More
1-Bromo-4-fluoronaphtalène, TRC
Code produit 30334277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30334277 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30334277 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6890652.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-fluoronaphthalene
CAS 341-41-3
Formule moléculaire C10H6BrF
Quantité 2.5 g
Synonyme 1-Fluoro-4-bromonaphthalene, 4-Fluoro-1-naphthyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C10H6BrF/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
SMILES Fc1ccc(Br)c2ccccc12
Nom IUPAC 1-bro-4-fluoronaphthalène
Poids moléculaire (g/mol) 225.06
Poids de la formule 223.9637