Learn More
1-bromo-4-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is mainly used as the OLED pharmaceutical intermediate, as reagent for in situ desilylation and coupling of silylated alkynes, as substrate in copper-free Sonogashira coupling in aqueous acetone. It is also used in synthesis of β,β,dibromostyrenes, as starting reagent in the total syntheses of ent-conduramine A and ent-7-deoxypancratistatin (alkaloids).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est principalement utilisé comme intermédiaire pharmaceutique OLED, comme réactif pour la désilylation in situ et le couplage d’alcynes silylés, comme substrat dans le couplage de Sonogashira sans cuivre dans l’acétone aqueuse. Il est également utilisé en synthèse de β,β, dibromostirènes, comme réactif de départ dans les synthèses totales de l’ent-conduramine A et de l’ent-7-désoxypancratistatine (alcaloïdes).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des agents oxydants et de la lumière.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-4-iodobenzene |
| Point de fusion | 89°C to 93°C |
| Point d’ébullition | 252°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Odeur | Recognizable |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 1904545 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 282.91 |
| Show More |