Learn More
1-Bromo-4-iodobenzène, TRC
Code produit 30335393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335393 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335393 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6836755G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoiodobenzene
CAS 589-87-7
Formule moléculaire C6 H4 Br I
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H4BrI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
SMILES Brc1ccc(I)cc1
Nom IUPAC 1-brmo-4-iodobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 282.9
Poids de la formule 281.8541